Wichtige Dokumente
420727
Chlor(dimethylsulfid)gold(I)
Synonym(e):
(Dimethylsulfid)gold(I)chlorid
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SAuCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Au].CSC
InChI
1S/C2H6S.Au.ClH/c1-3-2;;/h1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
YQALRAGCVWJXGB-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Chlor-(dimethylsulfid)-gold(I) kann für die Synthese eines Gold(I)-Katalysators verwendet werden, der die intermolekulare [2+2] Cycloaddition von terminalen Alkynen mit substituierten Alkenen effektiv katalysiert, um unter milden Reaktionsbedingungen substituierte Cyclobutene zu bilden.
Darüber hinaus kann es für folgende Synthesen eingesetzt werden:
Darüber hinaus kann es für folgende Synthesen eingesetzt werden:
- Chlor-(trimesitylphosphin)-gold(I)
- N-heterozyklische Carben (NHC)-Gold(I)-Komplexe
- Bis(carben)gold(I)-Komplex von Ferrocenyl-Komplexen
- Gold(I)-Acetylid-Komplexe
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Liquid-crystalline (lsonitrile) gold (I) acetylide complexes.
Kaharu T, et al.
Journal of Materials Chemistry, 5(4), 687-692 (1995)
Synthesis and anticancer properties of gold (I) and silver (I) N-heterocyclic carbene complexes
Siciliano T J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(5), 1066-1071 (2011)
A cytotoxic bis (carbene) gold (I) complex of ferrocenyl complexes: synthesis and structural characterisation.
Horvath U E, et al.
New. J. Chem., 32(3), 533-539 (2008)
Intermolecular [2+ 2] Cycloaddition of Alkynes with Alkenes Catalyzed by Gold (I)
de Orbe M E, et al.
Organic Syntheses, 93, 115-126 (2003)
Chloro (dimethyl sulfide) gold (I)
Jones P G, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(12), 2089-2091 (1988)