Wichtige Dokumente
415294
5-Iod-1,3-dimethyluracil
99%
About This Item
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
225 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMSO: soluble 10 mg/mL(lit.)
SMILES String
CN1C=C(I)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H7IN2O2/c1-8-3-4(7)5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
InChIKey
XUUVRIXNFFFPCM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)