Wichtige Dokumente
414891
Cadmium
granular, 30-80 mesh, ≥99%
Synonym(e):
Cd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
granular
Eignung der Reaktion
core: cadmium
reagent type: catalyst
Widerstandsfähigkeit
7.27 μΩ-cm, 22°C
Partikelgröße
30-80 mesh
bp
765 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
320.9 °C (lit.)
Dichte
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChIKey
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
- nickel-cadmium battery electrodes
- plastic, ceramic, and glass pigments
- polyvinyl chloride (PVC) stabilization against light and heat
- engineering coatings for steel and other nonferrous metals
- a component of several specialized alloys.
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?