Merck
413402
Sigma-Aldrich
Eisen(II)-acetylacetonat
99.95% trace metals basis
Synonym(e):
2,4-Pentandion Eisen(II)-Derivat, Eisen-acetylacetonat, Fe(acac)2
About This Item
Lineare Formel:
[CH3COCH=C(O)CH3]2Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.95% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iron
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Fe/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChIKey
LFORAFQNBQKDRY-FDGPNNRMSA-L
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 26 Iron
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1