Merck
411930
Sigma-Aldrich
4-Phenoxyphthalonitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OC6H3-1,2-(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Assay
98%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N#Cc1ccc(Oc2ccccc2)cc1C#N
InChI
1S/C14H8N2O/c15-9-11-6-7-14(8-12(11)10-16)17-13-4-2-1-3-5-13/h1-8H
InChIKey
CRZSSXUMRNESCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)