Merck
410128
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-isopropoxid
Synonym(e):
Scandium triisopropoxide
About This Item
Lineare Formel:
Sc(OCH(CH3)2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder or granules
solid
Zusammensetzung
Sc, 19.5-22.0% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES String
CC(C)O[Sc](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sc/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChIKey
SLACPSWSQQIQTG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)