Wichtige Dokumente
406538
Silizium-2,3-naphthalocyanindihydroxid
Dye content 80 %
Synonym(e):
Silicon naphthalocyanine dihydroxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 80%
λmax
785 nm
SMILES String
O[Si]1(O)n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H26N8O2Si/c57-59(58)55-45-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)47(55)53-43-35-19-27-11-3-4-12-28(27)20-36(35)44(50-43)54-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)46(56(48)59)52-42-34-18-26-10-2-1-9-25(26)17-33(34)41(49-42)51-45/h1-24,57-58H/b51-41-,51-45-,52-42-,52-46-,53-43-,53-47-,54-44-,54-48-
InChIKey
TWXYEPNVTJIKJY-MXGMYSBDSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?