Merck
400599
Sigma-Aldrich
Rubidiumchromat
Synonym(e):
Dioxido(dioxo)chromium rubidium(1+)
About This Item
Lineare Formel:
Rb2CrO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Qualitätsniveau
Konzentration
14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration)
Dichte
3.518 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.2Rb/q;;;2*-1;2*+1
InChIKey
WXLJFWCCZKCVSQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges