Wichtige Dokumente
393983
Benzophenon-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzophenone
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
bp
305 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,3D,4D,7D,8D
InChIKey
RWCCWEUUXYIKHB-DYVTXVBDSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)