Merck
392170
Sigma-Aldrich
Methyl-3,4-O-isopropyliden-L-threonat
97%
Synonym(e):
R,4S)-2,2-Dimethyl-α-hydroxy-1,3-dioxolan-4-essigsäure-methylester, 3,4-O-Isopropyliden-L-threonsäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.19
Beilstein:
7862
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +18.5°, c = 2 in acetone
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
125 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@H](O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)6(9)7(10)11-3/h5-6,9H,4H2,1-3H3/t5-,6+/m0/s1
InChIKey
JSFASCPVVJBLRD-NTSWFWBYSA-N
Anwendung
Used to prepare a dihydrofuran substrate in the total synthesis of (-)-echinosporin.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Journal of the American Chemical Society, 114, 2567-2567 (1992)