Wichtige Dokumente
390666
Ethyl-4-aminobutyrat -hydrochlorid
98%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)3CO2C2H5·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.63
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-91 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
SMILES String
Cl.CCOC(=O)CCCN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-2-9-6(8)4-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChIKey
CXVQSUBJMYZELD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?