Wichtige Dokumente
381675
Dytek® EP Diamin
98%
Synonym(e):
1,3-Diamino-pentan, 1,3-Pentandiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
164 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−121 °C (lit.)
Dichte
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(N)CCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-2-5(7)3-4-6/h5H,2-4,6-7H2,1H3
InChIKey
WTSXICLFTPPDTL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
138.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
59 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?