Wichtige Dokumente
376965
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthen
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
188-192 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc2Oc3ccc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H30O/c1-21(2,3)15-9-11-19-17(13-15)23(7,8)18-14-16(22(4,5)6)10-12-20(18)24-19/h9-14H,1-8H3
InChIKey
COCYABCDIOEUAC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)