Wichtige Dokumente
372358
Triacetoxy(methyl)silan
technical grade, 90%
Synonym(e):
Methyl-triacetoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
bp
94-95 °C/9 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C (lit.)
Dichte
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O6Si/c1-5(8)11-14(4,12-6(2)9)13-7(3)10/h1-4H3
InChIKey
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?