Wichtige Dokumente
365815
4-(Trifluormethyl)benzylchlorid
98%
Synonym(e):
α′-Chlor-α,α,α-trifluor-p-xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.464 (lit.)
bp
68 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChIKey
MCHDHQVROPEJJT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?