Wichtige Dokumente
363685
Silbercarbonat auf Celit®
extent of labeling: ~50 wt. % loading
Synonym(e):
Fetizon′s reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder and chunks
Qualitätsniveau
Konzentration
45-60 wt. % (by KSCN, titration)
Kennzeichnungsgrad
~50 wt. % loading
SMILES String
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.