Merck
363537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidylbenzylether
99%
Synonym(e):
(S)-(+)-2-(Benzyloxymethyl)-oxiran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
Beilstein:
5246494
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
Dichte
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChIKey
QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
Anwendung
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether can be used to prepare 1-octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol, which is a key intermediate for the synthesis of triglycerides containing α-eleostearic acid.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)