Wichtige Dokumente
362808
Reagent Alcohol
≥89% (GC), reagent grade, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
Synonym(e):
Ethanol ( "Reagent alcohol")
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Reagent Alcohol, reagent grade
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Assay
≥89% (GC)
Form
liquid
Enthält
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
Expl.-Gr.
3.1-27.7 % (lit.)
Konzentration
100%
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.1% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C (lit.)
Anwendung(en)
sample preservation
SMILES String
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Solvent in organic synthesis (Ex. Esterification reaction)
- Solvent for cytofluorimetric analysis
- Antimicrobial and disinfectant agent
- Cleaning
- Purification
- General Chemical Syntheses
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.