Wichtige Dokumente
362220
2-tert-Butylanilin
98%
Synonym(e):
1-Amino-2-tert-butylbenzene, 2-(1,1-Dimethylethyl)aniline, 2-(1,1-Dimethylethyl)benzenamine, 2-tert-Butylphenylamine, o-tert-Butylaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccccc1N
InChI
1S/C10H15N/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h4-7H,11H2,1-3H3
InChIKey
AEIOZWYBDBVCGW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?