Wichtige Dokumente
360724
Chlor-bis(4-fluor-phenyl)methan
97%
Synonym(e):
4,4′-Difluorbenzhydrylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
bp
126-128 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
InChIKey
FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?