Merck
360627
Sigma-Aldrich
Poly(vinylalkohol)
Mw 8,000-10,000, 80% hydrolyzed
Synonym(e):
PAA
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
crystals
Mol-Gew.
Mw 8,000-10,000
Kugelfallversuch
2.5-3.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (482 °F)
Dichte
1.19-1.31 g/cm3
Anwendung(en)
advanced drug delivery
filtration
SMILES String
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
PVA ist ein wasserlösliches biokompatibles Polymer. Aufgrund der sterischen Stabilisierungswirkung, einzigartiger Lösungseigenschaften und der molekularen Konformation in wässriger Form minimiert es die Proteinadsorption an seiner Oberfläche. Die sterische Abstoßung erfolgt aufgrund osmotischen Drucks und elastischer Rückstellkräfte, die mit der Van-der-Waals-Anziehung zwischen wasserlöslichen Polymeren und Proteinen konkurrieren.
Anwendung
Verwendung von PVA:
  • Im Zellerntemedium zur Bestimmung der Zellfunktion von Mausoozyten und -eizellen.
  • Als Beschichtung und Stabilisator bei der Herstellung arzneimittelbeladener Mikropartikel.
  • In der Herstellung biokompatibler Polymermischungen aus Chitosan und Poly(vinyl)alkohol.
  • In der Synthese bioaktiver Polymermischungen aus Poly(Milchsäure)-/Poly(Vinyl-Alkohol)-Chitosan.
  • Bei der Entwicklung bioaktiver Glas-Verbundwerkstoffe aus Chitosan-Polyvinylalkohol.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ezequiel de Souza Costa-Júnior et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 20(2), 553-561 (2008-11-07)
In the present work we report the synthesis, characterization, and preliminary biocompatibility of polymer blends based on Chitosan and poly(vinyl alcohol) (PVA) with low degree of hydrolysis and chemically crosslinked by glutaraldehyde for potential application on skin tissue repairing. The
Preparation and characterization of chitosan/poly(vinyl alcohol) chemically crosslinked blends for biomedical applications
Ezequiel S. Costa-Junior, et al.
Carbohydrate Polymers, 76(3) null
Low protein adsorption biomaterials from polymer blends
Ding YS and Qin C
SPE/ANTEC 1996 Proceedings null
Ternary melt blends of poly(lactic acid)/poly(vinyl alcohol)-chitosan
Grande R, et al.
Industrial Crops and Products (2015)
Luisa L S Dias et al.
Biomatter, 1(1), 114-119 (2011-07-01)
The tissue engineering strategy is a new approach for the regeneration of cementum, which is essential for the regeneration of the periodontal tissue. This strategy involves the cell cultures present in this tissue, called cementoblasts, and located on an appropriate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
360627-25G4061831823905
360627-1KG4061831823899
360627-500G4061831823912