Wichtige Dokumente
358851
Ethyldithioacetat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
61 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
CCSC(C)=S
InChI
1S/C4H8S2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
KCOPWUJJPSTRIZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?