Wichtige Dokumente
357073
Indium
wire, diam. 1.0 mm, 99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Indium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
8.37 μΩ-cm
Durchmesser
1.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
156.6 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[In]
InChI
1S/In
InChIKey
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?