Wichtige Dokumente
347094
(Chlormethyl)dimethylphenylsilan
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.520 (lit.)
bp
106-107 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
C[Si](C)(CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13ClSi/c1-11(2,8-10)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChIKey
RJCTVFQQNCNBHG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?