Merck
339024
Sigma-Aldrich
Diethylenglycol-di(p-toluolsulfonat)
98%
Synonym(e):
2,2′-Oxydiethyl-ditosylat, Bis-(2-tosyloxyethyl)-ether, Diethylenglykol-ditosylat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C6H4SO3CH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.49
Beilstein:
583800
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
tosylate
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H22O7S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)26(19,20)24-13-11-23-12-14-25-27(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
InChIKey
VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of bis(dibenzosulfoxo)-27,30,35,38-tetramethyl-24-crown-6, bis(dibenzosulfoxo)-21,24,29,32-tetramethyl-18-crown-4, dibenzosulfoxo-15,18-dimethyl-12-crown-3 and dibenzosulfoxo-12,15-dimethyl-9-crown-2 macrocycles.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of new benzosulfoxide macrocyclic compounds.
Shockravi A, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(3), 535-541 (2004)