Wichtige Dokumente
338710
(−)-1-(9-Fluorenyl)ethylchlorformiat -Lösung
18 mM in acetone, for chiral derivatization
Synonym(e):
(−)-FLEC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for chiral derivatization
Qualitätsniveau
Konzentration
18 mM in acetone
Dichte
0.79 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(OC(Cl)=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
InChIKey
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?