333360
Bor
crystalline, −60 mesh, 99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99% trace metals basis
Form
crystalline
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Verunreinigungen
<0.5% carbon
Partikelgröße
−60 mesh
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.