Merck
331384
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethylphenol
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6H2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
Beilstein:
1907246
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
SMILES String
Cc1cc(O)cc(C)c1C
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-9(10)5-7(2)8(6)3/h4-5,10H,1-3H3
InChIKey
FDQQNNZKEJIHMS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Photochemical properties of 3,4,5-trimethylphenol in β-cyclodextrin complexes were studied.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Photophysics and photochemistry of methylated phenols in. beta.-cyclodextrin inclusion complexes.
Monti S, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(49), 13011-13016 (1993)