Wichtige Dokumente
330647
2,2′-Bis(brommethyl)-1,1′-biphenyl
99%
Synonym(e):
1-(Bromomethyl)-2-[2-(bromomethyl)phenyl]benzene, 2,2′-Bis(bromomethyl)-1,1′-biphenyl, 2,2′-Bis(bromomethyl)biphenyl, 2,2′-Di(bromomethyl)biphenyl, o,o′-Bis(bromomethyl)biphenyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
90-92 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrCc1ccccc1-c2ccccc2CBr
InChI
1S/C14H12Br2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H,9-10H2
InChIKey
VDXGURZGBXUKES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?