Wichtige Dokumente
329835
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
156-158 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-47 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(3-6)13(14)15/h1-3H
InChIKey
BQCWLXXZTCLGSZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile was used in the preparation of 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Studies on the rearrangement of ortho-nitrobenzylidenemalonates and their Analogues to 2-aminobenzoate derivatives.
Canadian Journal of Chemistry, 80(2), 192-199 (2002)