Wichtige Dokumente
320595
Butadien sulfon-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Synonym(e):
2,2,5,5-Tetradeutero-3-sulfolene
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-68 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
InChIKey
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Convenient source of butadiene-1,1,4,4-d4.
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)