309818
Mercurisorb™
for collection of mercury spills
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Form
crystals
Rechtliche Hinweise
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
309818-1KG | |
309818-250G | 4061832326917 |