Merck
309664
Sigma-Aldrich
[1R-(2-endo,3-exo)]-3-Hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-essigsäure
99%
Synonym(e):
(−)-Iso-borneol-essigsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
107-111 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]2CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O3/c1-11(2)8-4-5-12(11,3)10(15)7(8)6-9(13)14/h7-8,10,15H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8+,10+,12-/m0/s1
InChIKey
LWVQRKXAZCLJPX-PUJIEXKFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)