Wichtige Dokumente
309265
[3,4-Toluoldithiolat(2-)]zink Hydrat
Synonym(e):
Zinkdithiol
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(S-)2Zn · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.64 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: zinc
reagent type: catalyst
SMILES String
O.Cc1ccc2S[Zn]Sc2c1
InChI
1S/C7H8S2.H2O.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4,8-9H,1H3;1H2;/q;;+2/p-2
InChIKey
JVMYWYSIGAXSQY-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?