Wichtige Dokumente
302163
(R)-(−)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
99%
Synonym(e):
(−)-Styrolglykol, (R)-(−)-Phenylethylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −69°, c = 1 in chloroform
bp
272-274 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-10H,6H2/t8-/m0/s1
InChIKey
PWMWNFMRSKOCEY-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
302163-250MG | |
302163-1G | 4061826665756 |