Merck
298689
Sigma-Aldrich
DL-Isoleucin
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-methyl-valeriansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
Beilstein:
1721790
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChIKey
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
Sonstige Hinweise
A mixture of stereoisomers.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4