Wichtige Dokumente
29590
(1,5-Cyclooctadien)(pyridin)(tricyclohexylphosphin)-iridium(I)-hexafluorphosphat
≥99.0% (C)
Synonym(e):
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)-Ir(I) PF6, Crabtree’s catalyst, Iridium(I)-hexafluorophosphat (1,5-Cyclooctadien)-(pyridin)-(tricyclohexylphosphin)-Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (C)
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Ir+].c1ccncc1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C2CC=CCCC=C2.C3CCC(CC3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C18H33P.C8H12.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1-2,7-8H,3-6H2;1-5H;;/q;;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;;
InChIKey
UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?