Merck
289612
Sigma-Aldrich
N-Ethylcyclohexylamin
98%
Synonym(e):
N-Cyclohexylethylamin
About This Item
Lineare Formel:
C6H11NHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.23
Beilstein:
2070280
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
473 °F
Expl.-Gr.
7.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChIKey
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
N-Ethylcyclohexylamine was used in the synthesis of a series of isatin-N-Mannich bases.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of isatin-N-mannich bases.
Varma RS and Nobles WL.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 3(4), 462-465 (1966)