Wichtige Dokumente
289248
Erbium(III)-oxid
99.9% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: erbium
Dichte
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
InChIKey
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
289248-100G | |
289248-25G | 4061826284063 |
289248-5G |