Wichtige Dokumente
288810
3-Methoxyphenylaceton
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5252 (lit.)
bp
258-260 °C (lit.)
Dichte
1.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1cccc(CC(C)=O)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)6-9-4-3-5-10(7-9)12-2/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChIKey
RMMRRRLPDBJBQL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Methoxyphenylacetone was used in the synthesis of 4-amino-3-methoxypropiophenone.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
First synthesis of 3-methoxy-4-aminopropiophenone.
J. Chem. Res. (M), 36(9), 543-544 (2012)