285463
D-Cystin
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(S,S)-3,3′-Dithio-bis-(2-aminopropionsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
D-Cystin, 98%
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +212°, c = 1 in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
265 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](CSSC[C@@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1
InChIKey
LEVWYRKDKASIDU-QWWZWVQMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?