Wichtige Dokumente
285315
Cetylpyridiniumbromid Hydrat
98%
Synonym(e):
1-Hexadecylpyridinium-bromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 5%, hazy (Pale beige)
SMILES String
[Br-].[H]O[H].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
HVWZDJSNXREVCK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?