Wichtige Dokumente
283843
Triethylphosphonacetat-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
(Diethoxyphosphinyl)·acetic-13C2 acid ethyl ester, 13C Labeled triethyl phosphonoacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
226.16 by atom % calculation
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCO[13C](=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1,8+1
InChIKey
GGUBFICZYGKNTD-BFGUONQLSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?