Merck
283649
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphinvanadium(IV)-oxid
Synonym(e):
Oxo-[5,10,15,20-tetraphenylporphinat-(2-)]-vanadium, Vanadyl(IV)-meso-tetraphenylporphin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H28N4OV
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
679.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
λmax
423 nm
SMILES String
O=[V]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.O.V/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChIKey
WDCQRRQLLCXEFB-YKKPBKTHSA-N
Anwendung
Thin films of VOTPP may be used in detecting methane gas.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Thin films for microsensors
Yahaya M and Salleh MM et al.
Advanced Mat. null