Wichtige Dokumente
282219
Benz[g]isochinolin-5,10-dion
99%
Synonym(e):
2-Aza-9,10-anthrachinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
178-180 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cnccc13
InChI
1S/C13H7NO2/c15-12-8-3-1-2-4-9(8)13(16)11-7-14-6-5-10(11)12/h1-7H
InChIKey
ZLLVUAAESHIVAZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)