Wichtige Dokumente
280801
Tantal(IV)-carbid
≤5 μm
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
TaC
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tantalum
Partikelgröße
≤5 μm
SMILES String
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
InChIKey
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?