Wichtige Dokumente
277223
Acetonitril-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Methyl-13C-cyanid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.339 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?