Merck
272736
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-α-cyancinnamat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=C(CN)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Assay:
99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
188 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
phenyl
SMILES String
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)11(9-13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,2H2,1H3/b11-8+
InChIKey
KCDAMWRCUXGACP-DHZHZOJOSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ethyl trans-α-cyanocinnamate may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)