Wichtige Dokumente
270717
Acetonitril
≥99.93%, HPLC grade, suitable for HPLC
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitril, HPLC grade, ≥99.93%
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
gradient analysis <= 0.005 254nm
Assay
≥99.93%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Aufgereinigt durch
sub-micron filtration
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0002%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
−48 °C
Löslichkeit
water: soluble (completely)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
<0.005 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 190 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.05
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235-400 nm Amax: 0.005
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?