269484
Devardasche Legierung
filings, +100 mesh
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
filings
Zusammensetzung
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Partikelgröße
+100 mesh
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (lit.)
SMILES String
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChIKey
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?